Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GHRP 6 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GHRP 6 Protein |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | His-D-Trp-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2 |
| Tampón | The GHRP-6 peptide was lyophilized with no additives. |
| Mostrar más |