Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Filamin Protein
A cDNA sequence encoding the Filamin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2120.00€
Especificaciones
Nombre | Filamin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998678
|
enQuireBio™
QP11883-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918688
|
enQuireBio™
QP11883-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908688
|
enQuireBio™
QP11883-1MG |
1 mg |
2120.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Filamin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
The protein was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 20mM Tris / acetate buffer pH 7.6, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 9M urea and 20mM NaCl. |