Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbE Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DsbE Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MRNAEGDDPT NLESALIGKP VPKFRLESLD NPGQFYQADV LTQGKPVLLN VWATWCPTCR AEHQYLNQLS AQGIRVVGMN YKDDRQKAIS WLKELGNPYA LSLFDGDGML GLDLGVYGAP ETFLIDGNGI IRYRHAGDLN PRVWEEEIKP LWEKYSKEAA Q |
| Tampón | The DsbE protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 2mM EDTA and 10% Glycerol. |
| Mostrar más |