missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other DsbA Protein

Código de producto. 15998088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998088 50 μg 50 microgramos
15978088 10 μg 10 microgramos
15988088 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998088

Marca: enQuireBio™ QP1170350ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the DsbA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre DsbA Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MKKIWLALAG LVLAFSASAA QYEDGKQYTT LEKPVAGAPQ VLEFFSFFCP HCYQFEEVLH ISDNVKKKLP EGVKMTKYHV NFMGGDLGKD LTQAWAVAMA LGVEDKVTVP LFEGVQKTQT IRSASDIRDV FINAGIKGEE YDAAWNSFVV KSLVAQQEKA AADVQLRGVP AMFVNGKYQL NPQGMDTSNM DVFVQQYADT VKYLSEKK
Tampón The protein was lyophilized after from a sterile solution containing 50mM sodium phosphate buffer and 100mM sodium chloride.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.