Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | DsbA Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MKKIWLALAG LVLAFSASAA QYEDGKQYTT LEKPVAGAPQ VLEFFSFFCP HCYQFEEVLH ISDNVKKKLP EGVKMTKYHV NFMGGDLGKD LTQAWAVAMA LGVEDKVTVP LFEGVQKTQT IRSASDIRDV FINAGIKGEE YDAAWNSFVV KSLVAQQEKA AADVQLRGVP AMFVNGKYQL NPQGMDTSNM DVFVQQYADT VKYLSEKK |
| Tampón | The protein was lyophilized after from a sterile solution containing 50mM sodium phosphate buffer and 100mM sodium chloride. |
| Mostrar más |