Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK ATPase-BD Protein
Código de producto. 15908038
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 15908038
Marca: enQuireBio™ QP1168410ug
A cDNA sequence encoding the DnaK ATPase-BD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre DnaK ATPase-BD Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVTNPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVLKKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYGLDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYLVEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKEPRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTG
Tampón The DnaK protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.