Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia p41 Protein
Código de producto. p-7149011
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15976428 100 μg 100 microgramos
15996428 500 μg 500 microgramos
15986428 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15976428
Marca: enQuireBio™ QP11192HIS100ug
A cDNA sequence encoding the Borrelia p41 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Borrelia p41 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 25mM glycine, pH 9.6 and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.