missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Borrelia p41 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Borrelia p41 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Other |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | 25mM glycine, pH 9.6 and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | Protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido