Learn More
enQuireBio™ Recombinant other B. Microti IRA Protein
Código de producto. 15906198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
15906198 1 mg 1 miligramo
15916198 50 μg 50 microgramos
15996188 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15906198
Marca: enQuireBio™ QP111151mg
A cDNA sequence encoding the B. Microti IRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre B. Microti IRA Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Tampón B. Microti IRA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.