missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other AsnRS Protein

Código de producto. 15996098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15996098 10 μg 10 microgramos
15916108 50 μg 50 microgramos
15906108 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996098

Marca: enQuireBio™ QP1108810ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the AsnRS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre AsnRS Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVYICPETG DDGNDGSELK PLRTLYQAMI ITKSSKGDFL IRTKKDGKQV WEAASKTALK KSWKRYEQEM LKNEKVAAKM LEKDATEVGV KAALEEAKKV QIELDTSLSY ITGVKIRDLV KHRNERVCIK GWIHRMRRQG KSLMFFILRD GTGFLQVLLM DKLCQTYDAL TVNTECTVEI YGAIKEVPEG KEAPNGHELI ADFWKIIGNA PSGGIDNVLN EEASVDKMLD NRHLVIRGEN AAALLRLRAA ATRAMREHFY NAGYVEVAPP TLVQTQVEGG STLFNLDYFG EQSFLTQSSQ LYLETCIPTL GDVFLHCSVL QGGKISHSST LAEYAHVEAE CPFITLDDLM EKIEELVCDT VDRLLADEEA KKLLEHINPK FQPPERPFLR MEYKDAIKWL QEHNVENEFG NTFTYGEDIA EAAERFMTDT INKPILLNRF PSEIKAFYMQ RDAKDNTLTE SVDLLMPGVG EIVGGSMRIW KFDELSKAFK NVEIDPKPYY WYLDQRLYGT CPHGGYGLGL ERFICWLTNT NHIRDVCLYP RFVGRCVP
Tampón AsnRS 0.2microm filtered solution containing 20mM HEPES, pH 7.4, 100mM NaCl, 5mM MgCl2, 5mM b-Mercaptoethanol and 10 % Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.