missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Aprotinin Protein

Código de producto. 15996008
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15996008 100 mg 100 miligramos
15916018 250 mg 250 miligramos
15906018 1 g 1 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996008

Marca: enQuireBio™ QP11058100mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the Aprotinin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre Aprotinin Protein
Cantidad 100 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie Non-species Specific
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MKMSRLCLSV ALLVLLGTLA ASTPGCDTSN QAKAQRPDFC LEPPYTGPCK ARIIRYFYNA KAGLCQTFVY GGCRAKRNNF KSAEDCMRTC GGAIGPWENL
Tampón The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.