Learn More
enQuireBio™ Recombinant Oropouche virus nucleoProtein
Código de producto. 15924018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
500 microgramos
15924018 500 μg 500 microgramos
15914018 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15924018
Marca: enQuireBio™ QP10488500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre Oropouche virus nucleoProtein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Oropouche virus, strain TRVL9760
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Native
Tampón 15mM Tris-Hcl, 225mM NaCl, 20% glycerol, pH7.5.
Grado de pureza o calidad >90% as determined by SDS-PAGE.