Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Zinc finger protein 346 Protein
Código de producto. 16016690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016690 1 mg 1 miligramo
16006690 10 μg 10 microgramos
16046690 50 μg 50 microgramos
16096680 100 μg 100 microgramos
16026690 200 μg 200 microgramos
16036690 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16016690
Marca: enQuireBio™ QP6908ec1mg
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Zinc finger protein 346, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_036147.1
ID de gen (Entrez) 26919
Nombre Zinc finger protein 346 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Znf346
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MECPAPDATD AADPGEAGPY KGSEEPEGRE PDGVRFDRER ARRLWEAVSG AQPAGREEVE HMIQKNQCLF TSTQCKVCCA MLISESQKLA HYQSKKHANK VKRYLAIHGM ETIKGDVKRL DSDQKSSRSK DKNHCCPICN MTFSSPAVAQ SHYLGKTHAK SLKLKQQSTK GAALQQNREM LDPDKFCSLC HSTFNDPAMA QQHYMGKRHR KQETKLKLMA HYGRLADPAV SDLPAGKGYP CKTCKIVLNS IEQYQAHVSG FKHKNQSPKT LVTLGSQTPV QTQPTPKDSS TVQD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.