Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse WNT1-inducible-signaling pathway protein 1
Código de producto. 16013701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013701 100 μg 100 microgramos
16023701 10 μg 10 microgramos
16063701 50 μg 50 microgramos
16043701 200 μg 200 microgramos
16053701 500 μg 500 microgramos
16033701 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013701
Marca: enQuireBio™ QP8274ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) WNT1-inducible-signaling pathway protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_058569.2
ID de gen (Entrez) 22403
Nombre WNT1-inducible-signaling pathway protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen WISP2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QLCPAPCACP WTPPQCPPGV PLVLDGCGCC RVCARRLGES CDHLHVCDPS QGLVCQPGAG PSGRGAVCLF EEDDGSCEVN GRRYLDGETF KPNCRVLCRC DDGGFTCLPL CSEDVRLPSW DCPRPRRIQV PGRCCPEWVC DQAVMQPAIQ PSSAQGHQLS ALVTPASADG PCPNWSTAWG PCSTTCGLGI ATRVSNQNRF CQLEIQRRLC LSRPCLASRS HGSWNSAF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.