missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse VSIG8 Fc Chimera Protein

Código de producto. 18769656
Click to view available options
:
Quantity: 50μg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18769656

Marca: R&D Systems™ 9204VS050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

Measured by its ability to inhibit anti-CD3 antibody induced IL-2 secretion in human T lymphocytes. The ED50 for this effect is 0.5-3 μg/mL.

Información de órdenes

Ships at ambient temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q6P3A4
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 391123
Peso molecular M.W. (Observed): 56-66 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 54 kDa
Nombre VSIG8 Fc Chimera Recombinant Protein
Cantidad 50 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse VSIG8 protein Mouse VSIG8 (Val22-Gly262) (N-terminus) Accession # Q6P3A4 IEGRMDP Mouse IgG2a (Glu98-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Nombre común V-set and immunoglobulin domain containing 8; VSIG8
Actividad biológica 0.5 to 3μg/mL (ED 50)
Tipo de producto Recombinant Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Mouse
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión VSIG8
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado