missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | VEGF Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The ED50 range, determined by the dose-dependent proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) (measured by 3H-thymidine uptake) is 1-2 ng/ml, corresponding to a specific activity of 1x106 Units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MNFLLSWVHW TLALLLYLHH AKWSQAAPTT EGEQKSHEVI KFMDVYQRSY CRPIETLVDI FQEYPDEIEY IFKPSCVPLM RCAGCCNDEA LECVPTSESN ITMQIMRIKP HQSQHIGEMS FLQHSRCECR PKKDRTKPEK KSVRGKGKGQ KRKRKKSRFK SWSVHCEPCS ERRKHLFVQD PQTCKCSCKN TDSRCKARQL ELNERTCRCD KPRR |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido