Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-164 Isoform Protein
Código de producto. p-7151997
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15985699
Marca: enQuireBio™ QP52142ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001273986.1
Nombre VEGF-164 Isoform Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen VEGFA
Actividad biológica HUVEC proliferation was significantly induced by less than 10 ng/ml, or activity of at least 1.0 x 10^5 units/mg. Typical ED50 values of new lots are generally lower, around 5 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAPTTEGEQK SHEVIKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPENHCEPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.