Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse VEGF 120 Protein
Código de producto. 18364787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Peso molecular:
14 kDa
Monómero de 14 kDa.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación Peso molecular unitSize
18364787 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 14 kDa 5 microgramos
18166940 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. Monómero de 14 kDa. 5 microgramos
18148300 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 14 kDa 25 microgramos
18353748 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. Monómero de 14 kDa. 25 microgramos
4 options
Código de producto. 18364787
Marca: R&D Systems™ 494VE005
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse VEGF 120 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse VEGF 120 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 22339
Peso molecular 14 kDa
Nombre VEGF 120
Cantidad 5 μg
Fuente E. coli-derived mouse VEGF protein Ala27-Arg146 (Gly117Glu & Glu118Arg)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.