missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse VEGF 120 Protein
Descripción
The Recombinant Mouse VEGF 120 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse VEGF 120 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 22339 |
| Peso molecular | 14 kDa |
| Nombre | VEGF 120 |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse VEGF protein Ala27-Arg146 (Gly117Glu & Glu118Arg) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Forma estructural | Disulfide-linked homodimer |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?