Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VCAM1 Protein
Código de producto. 15915159
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15915159 1 mg 1 miligramo
15925159 2 μg 2 microgramos
15905159 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15915159
Marca: enQuireBio™ QP139301mg
A cDNA sequence encoding the VCAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre VCAM1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia FKIEISPEYK TIAQIGDSMA LTCSTTGCES PLFSWRTQID SPLNAKVRTE GSKSVLTMEP VSFENEHSYL CTATCGSGKL ERSIHVDIYS FPKDPEIQFS GPLEVGKPVT VKCLAPDIYP VYRLEIDLFK GDQLMNRQEF SSEEMTKSLE TKSLEVTFTP VIEDIGKALV CRAKLHIDQI DSTLKERETV KELQVYISPR NTTISVHPST RLQEGGAVTM TCSSEGLPAP EIFWGRKLDN EVLQLLSGNA TLTLIAMRME DSGVYVCEGV NLIGRDKAEV ELVVQEKPFI VDISPGSQVA AQVGDSVVLT CAAIGCDSPS FSWRTQTDSP LNGVVRNEGA KSTLVLSSVG FEDEHSYLCA VTCLQRTLEK RTQVEVYSFP EDPVIKMSGP LVHGRPVTVN CTVPNVYPFD HLEIELLKGE TTLMKKYFLE EMGIKSLETK ILETTFIPTI EDTGKSLVCL ARLHSGEMES EPKQRQSVQP LYVNVAPKET TIWVSPSPIL EEGSPVNLTC SSDGIPAPKI LWSRQLNNGE LQPLSENTTL TFMSTKRDDS GIYVCEGINE AGISRKSVEL IIQVSPKDIQ LTVFPSKSVK EGDTVIISCT CGNVPETWII LKKKAKTGDM VLKSVDGSYT IRQAQLQDAG IYECESKTEV GSQLRSLTLD VKGKEHNKNY FSPELEHHHH HH
Tampón VCAM1 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.