Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Código de producto. p-7153718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16036390 10 μg 10 microgramos
16076390 50 μg 50 microgramos
16026390 100 μg 100 microgramos
16056390 200 μg 200 microgramos
16066390 500 μg 500 microgramos
16046390 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16036390
Marca: enQuireBio™ QP6865ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ubiquitin-protein ligase E3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035798.2
ID de gen (Entrez) 22215
Nombre Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ube3a
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia HIIDDALVRL EMIAMENPAD LKKQLYVEFE GEQGVDEGGV SKEFFQLVVE EIFNPDIGMF TYDEATKLFW FNPSSFETEG QFTLIGILGL AIYNNCILDV HFPMVVYRKL MGKKGTFRDL GDSHPVLYQS LKDLLEYEGS VEDDMMITFQ ISQTDLFGNP MMYDLKENGD KIPITNENRK EFVISYSDYI LNKSVEKQFK AFRRGFHMVT NESPLKYLFR PEEIELLICG SRNLDFQALE ETTEYDGGYT RESVVIREFW EIVHSFTDEQ KRLFLLFTTG TDRAPVGGLG KLKMIIAKNG PDTERLPTSH TCFNVLLLPE YSSKEKLNV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.