Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_035798.2 |
| ID de gen (Entrez) | 22215 |
| Nombre | Ubiquitin-protein ligase E3A Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Ube3a |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |