Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Código de producto. 16016400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016400 100 μg 100 microgramos
16026400 10 μg 10 microgramos
16066400 50 μg 50 microgramos
16046400 200 μg 200 microgramos
16056400 500 μg 500 microgramos
16036400 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016400
Marca: enQuireBio™ QP6865ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ubiquitin-protein ligase E3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035798.2
ID de gen (Entrez) 22215
Nombre Ubiquitin-protein ligase E3A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ube3a
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia HIIDDALVRL EMIAMENPAD LKKQLYVEFE GEQGVDEGGV SKEFFQLVVE EIFNPDIGMF TYDEATKLFW FNPSSFETEG QFTLIGILGL AIYNNCILDV HFPMVVYRKL MGKKGTFRDL GDSHPVLYQS LKDLLEYEGS VEDDMMITFQ ISQTDLFGNP MMYDLKENGD KIPITNENRK EFVISYSDYI LNKSVEKQFK AFRRGFHMVT NESPLKYLFR PEEIELLICG SRNLDFQALE ETTEYDGGYT RESVVIREFW EIVHSFTDEQ KRLFLLFTTG TDRAPVGGLG KLKMIIAKNG PDTERLPTSH TCFNVLLLPE YSSKEKLNV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.