Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TREM2 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001259007.1 |
| ID de gen (Entrez) | 83433 |
| Nombre | TREM2 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Trem2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Show More |