Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Transcriptional repressor CTCFL Protein
Código de producto. 15978439
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15978439 100 μg 100 microgramos
15988439 10 μg 10 microgramos
15928449 50 μg 50 microgramos
15908449 200 μg 200 microgramos
15918449 500 μg 500 microgramos
15998439 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15978439
Marca: enQuireBio™ QP5884ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Transcriptional repressor CTCFL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001074856.1
ID de gen (Entrez) 664799
Nombre Transcriptional repressor CTCFL Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ctcfl
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAAAEVPVPS GYFTQIKEQK LKPGDLEEEK EEDGVQRVEA QEGVVKEVEA ENSCLLLEAR APVESDRRIL TLQTVHLESQ DVHLQGLGWL SVPHSEELSG TVPEAEGILQ LPSVLWLDPE PQLSLQHCVT VSIPEELYPP EELQRIHFHL LRENVLMAEE NPELTPDLDE STALKKPEED EKDQLPPQGE TDKREERLLL LEMKPKEGKD DEIVLTISHL SLEEQQDPPA ANQTSVPGAK AAKPKRRRQT KGKPQSFQCD TCPFTSSKLS TFNRHIKIHS NERPHLCHLC LKAFRTVTLL RNHVNTHTGT RPHKCRDCDM AFVTSGELVR HRRYKHTYEK PFKCSLCKYA SVEASKMKRH IRSHTGERPF QCCQCAYASR DSYKLKRHMR THSGEKPYEC PTCHVRFTQS GTMKIHIAQK HGENVPKYEC PHCATIIARK SDLRVHLRNL HSQSPEEMKC RYCPAGFHER YALIQHQRTH KNEKKFKCKQ CDYACKQERC LKAHMRMHTG EKPFSCLACN KHFRQKQLLT VHLRKYHDPN FVPNLHLCLK CDKRFSRWSN LQRHRKKCDP EHETLAPNKD RRPVTRTQAS EGEAGHKEGE PQCPGEQALG HQGEAAGSQS PDHGLTCEII FNMMDK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.