Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TPT1 / Tumor Protein
Código de producto. 16076160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16076160 100 μg 100 microgramos
16086160 10 μg 10 microgramos
16026170 50 μg 50 microgramos
16006170 200 μg 200 microgramos
16016170 500 μg 500 microgramos
16096160 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16076160 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6835ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TPT1 / Tumor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033455.1
ID de gen (Entrez) 22070
Nombre TPT1 / Tumor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tpt1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIIYRDLISH DELFSDIYKI REIADGLCLE VEGKMVSRTE GAIDDSLIGG NASAEGPEGE GTESTVVTGV DIVMNHHLQE TSFTKEAYKK YIKDYMKSLK GKLEEQKPER VKPFMTGAAE QIKHILANFN NYQFFIGENM NPDGMVALLD YREDGVTPFM IFFKDGLEME KC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.