Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFSF14 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 50930 |
| Nombre | TNFSF14 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | Tnfsf14 |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using human HT-29 cells is less than 2microg/ml, corresponding to a specific activity of > 500 IU/mg in the presence of murine anti-polyHistidine monoclonal antibody and rHuIFN-g. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |