Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFRSF4 / OX40 / CD134 Protein
Código de producto. 16076040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16076040 100 μg 100 microgramos
16086040 10 μg 10 microgramos
16026050 50 μg 50 microgramos
16006050 200 μg 200 microgramos
16016050 500 μg 500 microgramos
16096040 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16076040
Marca: enQuireBio™ QP6816ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TNFRSF4 / OX40 / CD134, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035789.1
ID de gen (Entrez) 22163
Nombre TNFRSF4 / OX40 / CD134 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNFRSF4
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia VTARRLNCVK HTYPSGHKCC RECQPGHGMV SRCDHTRDTL CHPCETGFYN EAVNYDTCKQ CTQCNHRSGS ELKQNCTPTQ DTVCRCRPGT QPRQDSGYKL GVDCVPCPPG HFSPGNNQAC KPWTNCTLSG KQTRHPASDS LDAVCEDRSL LATLLWETQR PTFRPTTVQS TTVWPRTSEL PSPPTLVTPE GP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.