Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNF-alpha Protein
Código de producto. 16046010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16046010 200 μg 200 microgramos
16026010 10 μg 10 microgramos
16066010 50 μg 50 microgramos
16016010 100 μg 100 microgramos
16056010 500 μg 500 microgramos
16036010 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16046010
Marca: enQuireBio™ QP6811ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TNF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265530.1
ID de gen (Entrez) 21926
Nombre TNF-alpha Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNF
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GPQRDEKFPN GLPLISSMAQ TLTLRSSSQN SSDKPVAHVV ANHQVEEQLE WLSQRANALL ANGMDLKDNQ LVVPADGLYL VYSQVLFKGQ GCPDYVLLTH TVSRFAISYQ EKVNLLSAVK SPCPKDTPEG AELKPWYEPI YLGGVFQLEK GDQLSAEVNL PKYLDFAESG QVYFGVIAL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.