missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein

Código de producto. 18717666
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18717666 25 μg 25 microgramos
18728496 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18717666

Marca: R&D Systems™ 410MT025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P06804
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID de gen (Entrez) 7124
Peso molecular 17 kDa
Cantidad 25 μg
Fuente <EM>E. coli</EM>-derived mouse TNF-alpha protein Leu80-Leu235, with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Símbolo de gen Tnf
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada TNF-alpha
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.