missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TLR2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TLR2 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADLQESLSCD ASGVCDGRSR SFTSIPSGLT AAMKSLDLSF NKITYIGHGD LRACANLQVL MLKSSRINTI EGDAFYSLGS LEHLDLSDNH LSSLSSSWFG PLSSLKYLNL MGNPYQTLGV TSLFPNLTNL QTLRIGNVET FSEIRRIDFA GLTSLNELEI KALSLRNYQS QSLKSIRDIH HLTLHLSESA FLLEIFADIL SSVRYLELRD TNLARFQFSP LPVDEVSSPM KKLAFRGSVL TDESFNELLK LLRYILELSE VEFDDCTLNG LGDFNPSESD VVSELGKVET VTIRRLHIPQ FYLFYDLSTV YSLLEKVKRI TVENSKVFLV PCSFSQHLKS LEFLDLSENL MVEEYLKNSA CKGAWPSLQT LVLSQNHLRS MQKTGEILLT LKNLTSLDIS RNTFHPMPDS CQWPEKMRFL NLSSTGIRVV KTCIPQTLEV LDVSNNNLDS FSLFLPRLQE LYISRNKLKT LPDASLFPVL LVMKIRENAV STFSKDQLGS FPKLETLEAG DNHFVCSCEL LSFTMETPAL AQILVDWPDS YLCDSPPRLH GHRLQDARPS VLECHQLEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP SVFLFPPKPK DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTPPVL DSDGSFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGKH HHHHH |
| Tampón | TLR2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido