Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TL1A/TNFSF15 Protein
Código de producto. 18166610
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18166610 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18187890 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18166610
Marca: R&D Systems™ 1896TL010/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse TL1A/TNFSF15 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse TL1A/TNFSF15 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 326623
Peso molecular 20 kDa
Nombre TL1A/TNFSF15
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived mouse TL1A/TNFSF15 protein Ile76-Leu252,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.