missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Thyroid hormone-inducible hepatic Protein

Código de producto. 16050361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16050361 50 μg 50 microgramos
16010361 10 μg 10 microgramos
16000361 100 μg 100 microgramos
16030361 200 μg 200 microgramos
16040361 500 μg 500 microgramos
16020361 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16050361

Marca: enQuireBio™ QP7714ec50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thyroid hormone-inducible hepatic protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_033407.1
ID de gen (Entrez) 21835
Nombre Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Thrsp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQVLTKRYPK NCLLTVMDRY SAVVRNMEQV VMIPSLLRDV QLSGPGGSVQ DGAPDLYTYF TMLKSICVEV DHGLLPREEW QAKVAGNETS EAENDAAETE EAEEDRISEE LDLEAQFHLH FCSLHHILTH LTRKAQEVTR KYQEMTGQVL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.