Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_033407.1 |
| ID de gen (Entrez) | 21835 |
| Nombre | Thyroid hormone-inducible hepatic Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Thrsp |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |