Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Thrombospondin-1 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Thbs1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?