Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-1 Protein
Código de producto. 16045830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16045830 200 μg 200 microgramos
16025830 10 μg 10 microgramos
16065830 50 μg 50 microgramos
16015830 100 μg 100 microgramos
16055830 500 μg 500 microgramos
16035830 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16045830
Marca: enQuireBio™ QP6785ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Thrombospondin-1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Thbs1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia NRIPESGGDN GVFDIFELIG GARRGPGRRL VKGQDLSSPA FRIENANLIP AVPDDKFQDL LDAVWADKGF IFLASLRQMK KTRGTLLAVE RKDNTGQIFS VVSNGKAGTL DLSLSLPGKQ QVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCDKMESAE LDVPIQSIFT RDLASVARLR VAKGDVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTNV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGLSCDELS SMVLELKGLR TIVTTLQDSI RKVTEENREL VSELKRPPLC FHNGVQYKNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.