Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TGM2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | TGM2 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEELLL ERCDLEIQAN GRDHHTADLC QEKLVLRRGQ RFRLTLYFEG RGYEASVDSL TFGAVTGPDPSEEAGTKARF SLSDNVEEGS WSASVLDQQD NVLSLQLCTP ANAPIGLYRL SLEASTGYQG SSFVLGHFIL LYNAWCPADD VYLDSEEERR EYVLTQQGFI YQGSVKFIKS VPWNFGQFED GILDTCLMLL DMNPKFLKNR SRDCSRRSSP IYVGRVVSAM VNCNDDQGVL LGRWDNNYGD GISPMAWIGS VDILRRWKEH GCQQVKYGQC WVFAAVACTV LRCLGIPTRV VTNYNSAHDQ NSNLLIEYFR NEFGELESNK SEMIWNFHCW VESWMTRPDL QPGYEGWQAI DPTPQEKSEG TYCCGPVSVR AIKEGDLSTK YDAPFVFAEV NADVVDWIRQ EDGSVLKSIN RSLVVGQKIS TKSVGRDDRE DITHTYKYPE GSPEEREVFT KANHLNKLAE KEETGVAMRI RVGDSMSMGN DFDVFAHIGN DTSETRECRL LLCARTVSYN GVLGPECGTE DINLTLDPYS ENSIPLRILY EKYSGCLTES NLIKVRGLLI EPAANSYLLA ERDLYLENPE IKIRVLGEPK QNRKLVAEVS LKNPLSDPLY DCIFTVEGAG LTKEQKSVEV SDPVPAGDLV KARVDLFPTD IGLHKLVVNF QCDKLKSVKG YRNVIIGPA |
| Tampón | TGM2 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |