Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse TGF-beta 1 Protein
Código de producto. 18197640
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl.
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18197640 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
18345028 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl. 5 microgramos
2 options
Código de producto. 18197640
Marca: R&D Systems™ 7666MB005
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse TGF-beta 1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Mouse TGF-beta 1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 21803
Peso molecular 12.8 kDa (monomer)
Nombre TGF-beta 1
Cantidad 5 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived mouse TGF-beta 1 protein Ala279-Ser390
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Alias de gen CEDLAP, DPD1, latency-associated peptide, TGF beta1, TGFB, TGFB1, TGFbeta, TGFbeta 1, TGF-beta 1 protein, TGF-beta-1, transforming growth factor beta-1, transforming growth factor, beta 1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.