Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
Código de producto. 16039141
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 16039141
Marca: enQuireBio™ QP9985iv100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TECTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033374.2
ID de gen (Entrez) 21684
Nombre TECTB Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Tectb
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KSCTPNKADV ILVFCYPKTI ITKIPECPYG WEVHQLALGG LCYNGVHEGG YYQFVIPDLS PKNKSYCGTQ SEYKPPIYHF YSHIVSNDST VIVKNQPVNY SFSCTYHSTY LVNQAAFDQR VATVHVKNGS MGTFESQLSL NFYTNAKFST KKEAPFVLET SEIGSDLFAG VEAKGLSVRF KVVLNSCWAT PSADFMYPLQ WQLINKGCPT DETVLVHENG KDHRATFQFN AFRFQNIPKL SKVWLHCETF ICDSEKLSCP VNCDKRKRML RDQTGGVLVV ELSLRSRA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 83.7% as determined by SDS-PAGE.