Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Código de producto. 15967249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15967249 100 μg 100 microgramos
15977249 10 μg 10 microgramos
15917259 50 μg 50 microgramos
15997249 200 μg 200 microgramos
15907259 500 μg 500 microgramos
15987249 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15967249
Marca: enQuireBio™ QP5720ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001012273.1
ID de gen (Entrez) 11799
Nombre Survivin / BIRC5 / API4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BIRC5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MGAPALPQIW QLYLKNYRIA TFKNWPFLED CACTPERMAE AGFIHCPTEN EPDLAQCFFC FKELEGWEPD DNPIEEHRKH SPGCAFLTVK KQMEELTVSE FLKLDRQRAK NKIAKETNNK QKEFEETAKT TRQSIEQLAA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.