Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Spermine oxidase Protein
Código de producto. 16035230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16035230 1 mg 1 miligramo
16025230 10 μg 10 microgramos
16065230 50 μg 50 microgramos
16015230 100 μg 100 microgramos
16045230 200 μg 200 microgramos
16055230 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16035230
Marca: enQuireBio™ QP6701ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Spermine oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001171304.1
ID de gen (Entrez) 228608
Nombre Spermine oxidase Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Smox
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQSCESSGDS ADDPLSRGLR RRGQPRVVVI GAGLAGLAAA RALLEQGFTD VTVLEASSHI GGRVQSVRLG DTTFELGATW IHGSHGNPIY QLAEANGLLE ETTDGERSVG RISLYSKNGV ACYLTNRGCR IPKDVVEEFS DLYNEVYNMT QEFFRHGKPV NAESQNSVGV FTREKVRNRI RDDPDDTEAT KRLKLAMIQQ YLKVESCESS SHSIDEVSLS AFGEWTEIPG AHHIIPSGFM RVVELLAEGI PPHVIQLGKP VRCIHWDQAS AHPRGPEIEP RGEGDHNHDT GEGGQSGENP QQGRWDEDEP WPVVVECEDC EVIPADHVIV TVSLGVLKRQ YTSFFRPCLP TEKVAAIHRL GIGTTDKIFL EFEEPFWGPE CNSLQFVWED EAESCTLTYP PELWYRKICG FDVLYPPERY GHVLSGWICG EEALVMERCD DEAVAEICTE MLRQFTGNPN IPKPRRILRS AWGSNPYFRG SYSYTQVGSS GADVEKLAKP LPYTESSKTA PMQVLFSGEA THRKYYSTTH GALLSGQREA ARLIEMYRDL FQQGP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.