Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh (C25II) N-Terminus
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
25 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl and DTT con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl y DTT.
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
25 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh (C25II) N-Terminus is derived from E. coli. The Recombinant Mouse Sonic Hedgehog/Shh (C25II) N-Terminus has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en NaH2PO4 NaCl and DTT con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 20423 |
| Peso molecular | 19.8 kDa |
| Nombre | Sonic Hedgehog/Shh (C25II), N-Terminus |
| Cantidad | 200 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse Sonic Hedgehog/Shh protein Cys25-Gly198 (Cys25Ile-Ile),with an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |