Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SHH / Sonic hedgehog Protein
Código de producto. 15946179
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15946179 500 μg 500 microgramos
15936179 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15946179
Marca: enQuireBio™ QP5463500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_033196.1
ID de gen (Entrez) 20423
Nombre SHH / Sonic hedgehog Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen SHH
Actividad biológica Sonic Hedgehog ( SHH ) activity was confirmed in a CCL-226 cell proliferatin assay. See figure for results.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MIIGPGRGFG KRRHPKKLTP LAYKQFIPNV AEKTLGASGR YEGKITRNSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDKLNALAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRSKYGML ARLAVEAGFD WVYYESKAHI HCSVKAENSV AAKSGG
Tampón 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.