Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Sex-determining region Y Protein
Código de producto. 16055430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16055430 100 μg 100 microgramos
16065430 10 μg 10 microgramos
16005440 50 μg 50 microgramos
16085430 200 μg 200 microgramos
16095430 500 μg 500 microgramos
16075430 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16055430 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6730ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Sex-determining region Y protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035694.1
ID de gen (Entrez) 21674
Nombre Sex-determining region Y Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Sry
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MEGHVKRPMN AFMVWSRGER HKLAQQNPSM QNTEISKQLG CRWKSLTEAE KRPFFQEAQR LKILHREKYP NYKYQPHRRA KVSQRSGILQ PAVASTKLYN LLQWDRNPHA ITYRQDWSRA AHLYSKNQQS FYWQPVDIPT GHLQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.