Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_035445.1 |
| ID de gen (Entrez) | 20210 |
| Nombre | Serum amyloid A-3 Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Saa3 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |