Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SerpinE1 / PAI-1 Protein
Código de producto. 16004990
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16004990
Marca: enQuireBio™ QP6672ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SerpinE1 / PAI-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre SerpinE1 / PAI-1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Serpine1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia TLPLRESHTA HQATDFGVKV FQQVVQASKD RNVVFSPYGV SSVLAMLQMT TAGKTRRQIQ DAMGFKVNEK GTAHALRQLS KELMGPWNKN EISTADAIFV QRDLELVQGF MPHFFKLFQT MVKQVDFSEV ERARFIINDW VERHTKGMIN DLLAKGAVDE LTRLVLVNAL YFSGQWKTPF LEASTHQRLF HKSDGSTVSV PMMAQSNKFN YTEFTTPDGL EYDVVELPYQ RDTLSMFIAA PFEKDVHLSA LTNILDAELI RQWKGNMTRL PRLLILPKFS LETEVDLRGP LEKLGMPDMF SATLADFTSL SDQEQLSVAQ ALQKVRIEVN ESGTVASSST AFVISARMAP TEMVIDRSFL FVVRHNPTET ILFMGQVMEP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.