missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse SDF2 Protein

Código de producto. 16044870
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16044870

Marca: enQuireBio™ QP6658ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SDF2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_033169.3
ID de gen (Entrez) 20316
Nombre SDF2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SDF2
Longitud de la proteína Full Length of Mature Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SNMAVVTCGS VVKLLNTRHN VRLHSHDVRY GSGSGQQSVT GVTSVDDSNS YWRIRGKTAT VCERGTPIKC GQPIRLTHIN TGRNLHSHHF TSPLSGNQEV SAFGEEGEGD YLDDWTVLCN GPYWVRDGEV RFKHSSTDVL LSVTGEQYGR PISGQKEVHG MAQPSQNNYW KAMEGIFMKP SELLRAEVHH AEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado