Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse SCF Protein
Código de producto. 18766277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18766277 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
18196990 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18333758 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18127160 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
18389407 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 10 microgramos
18715097 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 500 microgramos
6 options
Código de producto. 18766277
Marca: R&D Systems™ 455MC500
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse SCF Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse SCF Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 17311
Peso molecular 18.6 kDa
Nombre SCF/c-kit Ligand
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived mouse SCF/c-kit Ligand protein Lys26-Ala189,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen c-kit Ligand, DCUA, DFNA69, DKFZp686F2250, familial progressive hyperpigmentation 2, FPH2, FPHH, KIT ligand, Kitl, KITLG, KL-1, Mast cell growth factor, MGF, MGFSHEP7, SCFStem cell factor, SFc-Kit ligand, SHEP7, SLF, steel factor
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.