Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A8 / CAGA Protein
Código de producto. 16084740
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084740 100 μg 100 microgramos
16094740 10 μg 10 microgramos
16034750 50 μg 50 microgramos
16014750 200 μg 200 microgramos
16024750 500 μg 500 microgramos
16004750 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084740
Marca: enQuireBio™ QP6641ye100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) S100A8 / CAGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_038678.1
ID de gen (Entrez) 20201
Nombre S100A8 / CAGA Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen S100A8
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia PSELEKALSN LIDVYHNYSN IQGNHHALYK NDFKKMVTTE CPQFVQNINI ENLFRELDIN SDNAINFEEF LAMVIKVGVA SHKDSHKE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.