Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A15 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | S100A15 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPDTPV EDSLFQIIHC FHHYAAREGD KETLSLEELK ALLLDSVPRF MDTLGRRQPY YITELFRAAD KNKDNQICFD EFLYILGKLV KDYHLQFHRQ LCAHYCTEHS LY |
| Tampón | The S100A15 solution (0.25 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 150mM NaCl and 20% glycerol. |
| Mostrar más |